Key Documents
AB3383-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-UTF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
UTF1, Undifferentiated embryonic cell transcription factor 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UTF1(8433)
General description
El factor de transcripción de células embrionarias indiferenciadas 1 es una proteína del núcleo codificada por el gen UTF1 en humanos y funciona como coactivador transcripcional de ATF2. Se ha comunicado que UTF1 interactúa con el motivo de unión a metales ATF-2 a través del motivo de cremallera de leucina dentro de su dominio conservado 2 (CD2), y tanto con CD1 como con CD2 de UTF1 y también que interviene de forma independiente en la asociación con el complejo que contiene la proteína de unión a TATA. (PMID 9749258)
Specificity
Otras homologías: ratón, rata al 95 %.
Immunogen
Epítopo: Cerca del N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al UTF1 humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó UTF1 en tejido renal de ratón y hepático de rata.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-UTF1 es un anticuerpo contra el UTF1 para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Receptores nucleares
Quality
Evaluado mediante inmunotransferencia Western en lisado de células madre embrionarias de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el UTF1 en 10 µg de lisado de células madre embrionarias de ratón.
Target description
~48 kDa observados. UTF1, un coactivador transcripcional nuevo expresado en células madre embrionarias pluripotentes y células extraembrionarias (Okuda, A., et al (1998). EMBO. 17(7):2019–2032).
Linkage
Sustituye a: AB3383
Physical form
Afinidad
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
UTF1, a novel transcriptional coactivator expressed in pluripotent embryonic stem cells and extra-embryonic cells.
Okuda, A; Fukushima, A; Nishimoto, M; Orimo, A; Yamagishi, T; Nabeshima, Y; Kuro-o et al.
The Embo Journal null